Läs mer
Masterflex™ Koppling standard snabbfrånkoppling honkoppling med slangtapp
Slang Barb:
1/4 tum Slangar
1/8 tums slang
3/8 tum Slangar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Standard flödessnabbkopplingar kräver en kropp och en insats av samma flödesstorlek.
- Plugga insatsen i kroppen för att —ansluta passformshalvorna låses omedelbart på plats.
- För att koppla loss kopplingshalvorna, tryck helt enkelt på tumspärren på kopplingskroppen.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Snabbkopplingsslang Barberfästekropp; Ventilförsedd, 3/8 tum. Rör-ID, 1/4 tum. Flödesstorlek |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| Total längd (metrisk) | 5.0038 cm |
| Slang Barb | 3/8 tum Slangar |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid (ETO) eller gamma |
| Material (tätning) | EPR |
| Maximalt tryck | 100 psi |
| Vakuumnivå | 28 tum Hg (711 mm Hg) |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 160 °F |
| Visa mer |