Läs mer
Miele Professional™ Täcka
Produktkod. 10724333 Handla allt Miele Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bredd (metrisk) unitSize
10724333 200 mm Varje
1 options
Produktkod. 10724333 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3810200
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett 13 lock för att fästa ömtåliga tvättartiklar
  • Lock i rostfritt stål
  • 1 mm tråd, 8 mm maskstorlek, 4 mm ramar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Täcka
Färg Rostfritt stål
Djup (metriskt) 320 mm
Höjd (metrisk) 20 mm
Bredd (metrisk) 200 mm