Läs mer
Fisherbrand™ Skydd för allmänt vattenbad
Produktkod. 15305897 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Precision 10L vattenbad för allmänt bruk
Precision 2L och 5L allmänna vattenbad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15305897
Brand: Fisherbrand™ GPSSL05
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Överdrag är avsedda för användning med Shallow-Form Shaking Water Baths.
Gashuvar
  • Tillåt kontroll över atmosfären som omger provet
  • Förbättra temperaturjämnheten och minska energiförbrukningen
  • Polerat rostfritt stål med gasarmatur i plast
  • Varje bad kommer att rymma 1 stor huva eller 2 små huvar
Gavelöverdrag
  • Förbättrad gångjärnsdesign stöder öppen lockkonfiguration och enkel borttagning av locket
  • Passar högre laboratorieartiklar med utökad höjd
  • Modeller av polykarbonat och rostfritt stål tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Gavelskydd i rostfritt stål
För användning med (utrustning) Precision 2L och 5L allmänna vattenbad
Typ Gavelskydd
Material Rostfritt stål