Learn More
Fisherbrand™ Skydd för allmänt vattenbad
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
För användning med (utrustning):
Precision 10L vattenbad för allmänt bruk
Precision 2L och 5L allmänna vattenbad
Packungsgröße:
Varje
Beschreibung
Gashuvar
- Tillåt kontroll över atmosfären som omger provet
- Förbättra temperaturjämnheten och minska energiförbrukningen
- Polerat rostfritt stål med gasarmatur i plast
- Varje bad kommer att rymma 1 stor huva eller 2 små huvar
- Förbättrad gångjärnsdesign stöder öppen lockkonfiguration och enkel borttagning av locket
- Passar högre laboratorieartiklar med utökad höjd
- Modeller av polykarbonat och rostfritt stål tillgängliga
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Gavelskydd i rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Precision 10L vattenbad för allmänt bruk |
| Typ | Gavelskydd |
| Material | Rostfritt stål |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur