Läs mer
Carl Zeiss™ Cover Glasses, High Performance
Beskrivelse
- Type 1 1/2 H as per ISO 8255-1
- Restricted thickness-related tolerance D=0.17 mm +/- 0.005 mm
- Refractive index = 1.5255 +/- 0.0015
- Abbe number = 56 +/-2
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Coverslip |
| Diameter (metrisk) | 0,17 mm |
| Mått (L x B) | 18 x 18 mm |
| Kvantitet | 1000/Pk. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?