Läs mer
Heinz Herenz Omslagsglas
Produktkod. 30158408
Change view
Mått (L x B):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
30158408 18 x 18 mm
30158489 22 x 32 mm
30158436 24 x 32 mm
30158474 24 x 40 mm
30158517 22 x 40 mm
30158413 24 x 60 mm
30158394 24 x 24 mm
30158447 20 x 20 mm
30158399 22 x 60 mm
30158314 24 x 50 mm
30158497 22 x 22 mm
30158363 22 x 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 30158408 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1051801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.16 SEK
    243.50 SEK / Paket med 1000
    Save 60.66 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Täckglasögon.
  • Överdragsglasögon
  • Storlek 1 (0,13 till 0,16 mm)
Specifikationer
Produkttyp Coverslip
Form Fyrkantig
Material Borsilikatglas
Bredd (metrisk) 18 mm
Tjocklek (metrisk) 0,13 till 0,16 mm
Mått (L x B) 18 x 18 mm
Sterilitet Icke-steril
Disponibel För engångsbruk