Läs mer
Heinz Herenz Omslagsglas
Beskrivning
- Överdragsglasögon
- Storlek 1 (0,13 till 0,16 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Coverslip |
| Form | Rektangel |
| Material | Borsilikatglas |
| Längd (metrisk) | 60 mm |
| Bredd (metrisk) | 24 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 0,13 till 0,16 mm |
| Mått (L x B) | 24 x 60 mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | För engångsbruk |