Läs mer
Heinz Herenz Cover Glasses
Beskrivning
- Cover glasses
- Size 1 (0.13 to 0.16 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Coverslip |
| Form | Square |
| Material | Borosilicate Glass |
| Längd (metrisk) | 22 mm |
| Bredd (metrisk) | 22 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 0.13 to 0.16 mm |
| Mått (L x B) | 22 x 22 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Single-use |