Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Cirkulära täckglasögon för mikroskopi
Produktkod. 10620962
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 10620962
Brand: Karl Hecht™ 1001/0020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bevara och skydda prover på objektglas. Karl Hecht™ Assistent™ Cirkulära täckglas för mikroskopi är tillverkade av ett supertransparent borosilikatglas, vilket förhindrar praktiskt taget all färgförvrängning.
  • 0.13 - 0.16mm thickness
  • Excellent flatness
  • With CE marking
  • Optimum resistance to chemical attack
  • Refractive index finely adapted to microscopes
  • High spectral transmission
  • Excellent internal glass quality with very low levels of inclusions, striae, bubbles, streaks, etc.
  • In boxes of 100 pieces, 10 boxes in a carton
Specifikationer
Produkttyp Coverslip
Form Circle
Material Glass
Tjocklek (metrisk) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Diameter (metrisk) 20 mm
Certifikat CE
Kvantitet 100/Pk.