Läs mer
Hirschmann™ Täckglasögon för mikroskopi
Mått (L x B):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 46 mm
24 x 48 mm
24 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- 0,13-0,17 mm tjocklek
- Enl. enligt DIN 58 884, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Täckglas |
| Tjocklek (metrisk) | #1 (0,13 till 0,16 mm) |
| Mått (L x B) | 20 x 20 mm |
| Certifikat | CE, DIN 58884, IVD 98/79 EC |