Läs mer
Hirschmann™ Täckglasögon för mikroskopi
Produktkod. 13168159
Mått (L x B):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 46 mm
24 x 48 mm
24 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 13168159
Brand: Hirschmann™ 8000110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bevara och skydda prover på objektglas. Hirschmann Instruments™ Täckglas för mikroskopi är tillverkade av kvalitetsglas och finns i en mängd olika dimensioner.
  • 0,13-0,17 mm tjocklek
  • Enl. enligt DIN 58 884, CE enl. IVD 98/79 EG
  • Levereras i förpackningar om 1000 st
  • Med partinummer på förpackningen
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Tjocklek (metrisk) #1 (0,13 till 0,16 mm)
Mått (L x B) 22 x 40 mm
Certifikat CE, DIN 58884, IVD 98/79 EC