Läs mer
Hirschmann™ Täckglasögon för mikroskopi
Produktkod. 13178159
Change view
Mått (L x B):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 46 mm
24 x 48 mm
24 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
13178159 22 x 50 mm Paket med 1000
10062481 18 x 18 mm -
10650193 24 x 24 mm -
13168159 22 x 40 mm -
13128159 22 x 22 mm -
13198159 24 x 32 mm -
13230480 24 x 50 mm -
13158159 22 x 32 mm -
10531942 20 x 20 mm Paket med 1000
10165831 15 x 15 mm Paket med 1000
13118169 24 x 46 mm -
13128169 24 x 48 mm -
13188159 22 x 60 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 13178159 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 8000111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 SEK
    978.24 SEK / Paket med 1000
    Save 211.76 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Bevara och skydda prover på objektglas. Hirschmann Instruments™ Täckglas för mikroskopi är tillverkade av kvalitetsglas och finns i en mängd olika dimensioner.
  • 0,13-0,17 mm tjocklek
  • Enl. enligt DIN 58 884, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Tjocklek (metrisk) #1 (0,13 till 0,16 mm)
Mått (L x B) 22 x 50 mm
Certifikat CE, DIN 58884, IVD 98/79 EC