Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Skyddsglasögon för hemocytometrar
Produktkod. 10647293
Change view
Tjocklek (metrisk):
0,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
10647293 0,4 mm Paket med 10
1 options
Produktkod. 10647293 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 40415710
Beräknad leverans: 04-12-2026
Förhindrar färgförvrängning på grund av supertransparent och färglös konstruktion. Karl Hecht™ Assistent™ Skyddsglasögon för hemocytometrar har ett brytningsindex.
  • Utmärkt planhet
  • Hög spektral transmission
  • Optimal motståndskraft mot kemiska angrepp
  • Låga nivåer av inneslutningar, strior, bubblor, ränder, etc.
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Tjocklek (metrisk) 0,4 mm
För användning med (utrustning) För hemacytometer