Läs mer
Heinz Herenz Omslagsglasögon Boro
Produktkod. 30158381
Change view
Mått (L x B):
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
30158381 24 x 50 mm
30158444 24 x 60 mm
30158317 24 x 40 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30158381 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1052463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.60 SEK
    470.62 SEK / Paket med 1000
    Save 234.98 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Täckglasögon.
  • Omslagsglasögon Boro
Specifikationer
Produkttyp Coverslip
Form Rektangel
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) 50 mm
Bredd (metrisk) 24 mm
Tjocklek (metrisk) 0,13 till 0,16 mm
Mått (L x B) 24 x 50 mm
Sterilitet Icke-steril
Disponibel För engångsbruk