Läs mer
Heinz Herenz Cover Glasses Boro
Mått (L x B):
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Beskrivning
- Cover glasses Boro
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Coverslip |
| Form | Rectangle |
| Material | Borosilicate Glass |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Bredd (metrisk) | 24 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 0.13 to 0.16 mm |
| Mått (L x B) | 24 x 50 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Single-use |