Läs mer
Marienfeld Superior™ Täckglas för räknekammare och hemacytometrar
Produktkod. 10147771
Change view
Mått (L x B):
24 x 24 mm
Produktkod. Mått (L x B)
10147771 24 x 24 mm
1 options
Produktkod. 10147771 Leverantör Marienfeld Superior™ Leverantörsnummer 0352000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1719.10 SEK
    1285.41 SEK / Paket med 100
    Save 433.69 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Använda Marienfeld Superior™ Täckglas med 0,4 mm tjocklek för räknekammare och hemacytometrar för att täcka proverna i räknekammare.
  • Tillverkad av speciellt optiskt glas
  • Färdig för användning
  • Slipade och polerade kanter
  • Ytterligare funktion: Den utmärkta kvaliteten på kanterna gör hemacytometerns täckglas väl lämpade för blodutstryk
  • Individuellt förpackade i polypåsar, 10 polypåsar i en plastlåda, 10 plastlådor i en kartong
  • För in vitro-diagnostik (IVD) applikationer enligt IVD-direktivet 98/79/EC, med CE-märkning och batchnummer för omfattande information och spårbarhet
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Fyrkantig
Material Speciellt optiskt glas
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Mått (L x B) 24 x 24 mm
För användning med (utrustning) Räknekammare och hemacytometrar
Kvantitet 100