Läs mer
BRAND™ Skyddsglasögon för objektglas
Produktkod. 10152061 Handla allt Brand Produkter
Change view
Mått (L x B):
18 x 18 mm
24 x 24 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Form Förpackningsstorlek
10152061 24 x 60 mm Rektangel Paket med 1000
15202469 18 x 18 mm Fyrkantig Paket med 2000
10450483 24 x 40 mm Rektangel Paket med 1000
15222469 24 x 24 mm Fyrkantig Paket med 2000
10039670 24 x 50 mm Rektangel Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10152061 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 470820
I lager
Tillverkad av hydrolytisk klass 1 rent klart borosilikatglas för utmärkt kemikaliebeständighet.
  • Tjocklek mellan 0,13 och 0,17 mm
  • Brytningsindex ne = 1,52± 0,01, Abbe tal v e = 56,5± 0,5
  • Helautomatisk produktion garanterar bruksfärdig kvalitet: ren, damm- och fettfri, fri från deformation
  • Platthet inuti± 3 μm
  • Förpackningskvantitet för kvadratisk form är 2000 (10 lådor med 200); förpackningskvantitet för rektangulär form är 1000 (10 lådor med 100)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Rektangel
Material Borsilikatglas
Tjocklek (metrisk) #1 (0,13 till 0,16 mm)
Mått (L x B) 24 x 60 mm
Kvantitet 1000