Läs mer
KARTELL Lock för mikrotiterplattor
Beskrivning
- Sterila PS-överdrag för Kartell Mikrotitreringsplattor 0262000, 0262200 och 262100
- Finns även i icke-steril version (kod 0262300).
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Lim | Hold (Håll) |
| Plattkompatibilitet | Skyltkoder 2620, 2621, 2622 |
| Lämplig för ändamålet | Sterila |