Läs mer
Epredia™ Täckglas, cirklar
Produktkod. 10343435 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk):
#0 (0,085 till 0,13 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
Diameter (metrisk):
10 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10343435 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 30 mm Paket med 1000
12893804 #0 (0,085 till 0,13 mm) 10 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10343435 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer CB00300RAC40MNZ0
 Begränsad artikel
I lager
Epredia ™TM täckglas är idealiska som täckmaterial för prover vid mikroskopiska undersökningar inom medicin, biologi och forskning. Tillverkad av D 263TM M borosilikatglas från Schott AG. Finns i olika storlekar tjocklekar.
  • Mycket transparent och akromatisk– praktiskt taget fri från färgförvrängningar Bra
    planhet
  • Brytningsindex justerat för mikroskop
  • Hög optisk homogenitet– praktiskt taget fri från inneslutningar, ränder, bubblor etc.
  • Mycket god kemisk stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Cirkel
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) 30 mm
Bredd (metrisk) 30 mm
Tjocklek (metrisk) #1,5 (0,16 till 0,19 mm)
Diameter (metrisk) 30 mm