Läs mer
Descrizione
- Mycket transparent och akromatisk– praktiskt taget fri från färgförvrängningar
- Bra planhet
- Brytningsindex justerat för mikroskop
- Hög optisk homogenitet– praktiskt taget fri från inneslutningar, ränder, bubblor etc.
- Mycket god kemisk stabilitet
Specifica
Specifica
| Form | Rektangel |
| Längd (metrisk) | 36 mm |
| Bredd (metrisk) | 24 mm |
| Tjocklek (metrisk) | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) |
| Mått (L x B) | 36 x 24 mm |
| Kvantitet | 100/Pk. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?