Läs mer
Epredia™ Täckglas, rektanglar
Handla allt Epredia Produkter
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
Mått (L x B):
36 x 24 mm
64 x 48 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Varje
Beskrivning
- Highly transparent and achromatic – practically free of any color distortion
- Good planarity
- Refraction index adjusted for microscopes
- High optical homogeneity – practically free of inclusions, streaks, bubbles etc.
- Very good chemical stability
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Rectangle |
| Längd (metrisk) | 64 mm |
| Bredd (metrisk) | 48 mm |
| Tjocklek (metrisk) | #1 (0,13 till 0,16 mm) |
| Mått (L x B) | 64 x 48 mm |
| Kvantitet | 100/Pk. |