Läs mer
DuPont™ Tyvek 200 Easysafe huvoverall
Produktkod. 15320541 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15320541 Intermediär Varje
15310541 Liten Varje
15330541 Betydande Varje
15360541 3X-large Varje
15350541 2X-large Varje
15340541 X-large Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15320541 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D14886047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.43 SEK
    62.24 SEK / Paket med 1
    Save 17.19 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder adekvat barriärskydd av typ 5 och 6 och förblir både luft- och fuktgenomsläppliga. DuPont™ Tyvek™ 200 Easysafe Hooded Overalls är gjorda av en ny och unik optimerad polyeten nonwoven som är mjukare med en öppnare struktur än Tyvek™ 500 och 600.
  • Robust men ändå lätt
  • Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister
  • Antistatisk behandling på utsidan
  • Sydda yttre sömmar i gult för visuell identifiering och differentiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Intermediär
Material Polyeten
Färg Vitt
Ankel stil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 2-panel
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1
Storlek (metrisk) bröst 92 till 100 cm