Läs mer
DuPont™ Tyvek 200 Easysafe huvoverall
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Robust men ändå lätt
- Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister
- Antistatisk behandling på utsidan
- Sydda yttre sömmar i gult för visuell identifiering och differentiering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | 2X-large |
| Material | Polyeten |
| Färg | Vitt |
| Ankel stil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | 2-panel |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Sömtyp | Sydd |
| Skyddsklass | Kategori III, Typ 5 och 6 |
| Visa mer |