Läs mer
CleanSpace™ Technology Overall
Produktkod. 15940062 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
Kvantitet:
25/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15940062 25/Pk. Varje
1 options
Produktkod. 15940062 Leverantör CleanSpace™ Technology Leverantörsnummer PAF0049
I lager
Engångsoverall skyddar CleanSpace™ andningsskydd från smuts och stänk.
  • Används med det revolutionerande CleanSpace™ - en lätt PAPR utan slangar/bälten
  • Material: Spunna polymerfibrer
  • Enkelt och snabbt att montera och ta bort från kraftenheten
  • Kompatibel med alla CleanSpace™ Andningsskydd
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Fläktkåpa
För användning med (utrustning) Standard- och storhusfilter
Modell PAF-0049
Kvantitet 25/Pk.