Läs mer
Bollé Safety Overall genomskinliga skyddsglasögon
Produktkod. 12697723 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Modell:
Overall Clean
Overall autoklav
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
12697723 Overall autoklav -
15548281 Overall Clean Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12697723 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer COVACLAVE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.16 SEK
    197.40 SEK / Paket med 1
    Save 12.76 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddsglasögon är speciellt designade för att garantera total komfort och optimalt skydd i kontrollerade miljöer eller känsliga och sterila miljöer som apotek, mikroelektronik och operationssalar.
Overall autoklav:
  • Högt motstånd mot imma
  • Autoklavkompatibel produkt
  • Bräddavloppsränna för vätskor
  • PLATINUM beläggning: anti-repa& anti-dimma
Renoverall:
  • Kan steriliseras med gamma-, beta-bestrålning eller etylenoxidsterilisering
  • Disponibel
  • Bräddavloppsränna för vätskor
  • PLATINUM LITE, anti-dimbeläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Ram färg Vitt
Modell Overall autoklav
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 79 g
Material Polykarbonat
Rammaterial TPR