Läs mer
Bollé Safety Overall genomskinliga skyddsglasögon
Produktkod. 15548281 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Modell:
Overall Clean
Overall autoklav
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15548281 Overall Clean Paket med 5
12697723 Overall autoklav -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15548281 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer COVACLEAN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00 SEK
    439.43 SEK / Paket med 5
    Save 25.57 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Skyddsglasögon är speciellt designade för att garantera total komfort och optimalt skydd i kontrollerade miljöer eller känsliga och sterila miljöer som apotek, mikroelektronik och operationssalar.
Overall autoklav:
  • Högt motstånd mot imma
  • Autoklavkompatibel produkt
  • Bräddavloppsränna för vätskor
  • PLATINUM beläggning: anti-repa& anti-dimma
Renoverall:
  • Kan steriliseras med gamma-, beta-bestrålning eller etylenoxidsterilisering
  • Disponibel
  • Bräddavloppsränna för vätskor
  • PLATINUM LITE, anti-dimbeläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Linsbeläggning Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Läkemedels-, mikroelektronik- och kirurgiavdelningar
Inkluderar Neoprenrem
Modell Overall Clean
Vikt (metrisk) 79 g
Material Polykarbonat
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial PVC