Läs mer
Epredia™ Täcktång för täckglas, 4,75 tum. (12,1 cm)
Produktkod. 12607776 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Längd (engelska):
4,75 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (engelska) unitSize
12607776 4,75 tum. Varje
1 options
Produktkod. 12607776 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 19040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj 4,75 tum. (12,1 cm) tumtång i täckglas för kvalitet och precision.
Funktioner
  • Rätt härdad, härdad och passiverad
  • Elektroniskt polerad och rengjord för en högkvalitativ finish
  • Mönster, dimensioner och finish hölls till höga standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Täckglas tumme
Längd (engelska) 4,75 tum.
Längd (metrisk) 12.1 cm