Läs mer
Helios Italquartz Överdrag med långt handtag, genomskinlig
Beskrivning
- Genomskinlig
- Inkludera långt handtag
- Kemiskt inert
- Utmärkt elektrisk isolering
- Utmärkt styrka och hållbarhet
- Exceptionell termisk stabilitet jämfört med glas
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Kvarts |
| Typ | Överdrag med långt handtag |
| För användning med (utrustning) | CR 2 Degel |