Läs mer
MP Biomedicals Covid-19 Antigen Rapid Test (Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card), 20 tester/kit
Produktkod. 17140051 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0,3 kg
Produktkod. Kvantitet
17140051 0,3 kg
1 options
Produktkod. 17140051 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07AG6020B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    801.57 SEK
    553.61 SEK / 20 tester
    Save 247.96 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
I lager
Covid-19 Antigen Rapid Test (Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card) är en snabb kromatografisk immunanalys för kvalitativ detektering av SARS-CoV-2-antigener som finns i humana nasala, nasofaryngeala eller orofaryngeala prover.
Testet är avsett att hjälpa till med snabb diagnos av SARS-CoV-2-infektioner.
  • LÄTT ATT ANVÄNDA: Enkel provtagning med ett nasalt, nasofaryngealt eller orofaryngealt pinnprov med bara några få steg.
  • SNABB OCH BEKVÄM: Resultat på 15 minuter. Kräver inga instrument.
  • UTMÄRKT PRESTANDA KARAKTERISTIKA: Känslighet 96,39 %, Specificitet 99,03 %, Noggrannhet 98,59 %
Endast för professionell in vitro - diagnostik.
Denna produkt är CE-IVD-märkt för professionell användning och uppfyller det europeiska direktivet om in-vitro-diagnostik (98/79/EC).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-IVD
Innehåll och lagring 2 °C till 30 °C
Kontrolluppsättningar Kontroll ingår i varje teststicka
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter SARS-CoV-2 nukleokapsidproteinantigen
Formatera Immunokromatografisk analys
Provtyp Nasala, Nasofaryngeala eller Orofaryngeala pinnprover
Känslighet 96.39%
Typ Snabbtest
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Snabbtest för lateralt flöde
Inkluderar Svabb, buffert, testkort och förbrukningsmaterial för 20 tester
Material Plast kort
Antal reaktioner 20 tester/kit
Organismgrupp Människa
Förpackningstyp Sats
Kvantitet 0,3 kg
Art Människa
Specificitet 99.03%
Målorganismklass SARS-CoV-2
Testtid 15 min.