Läs mer
COX-1 Antibody (345305), DyLight 755, Novus Biologicals™
Produktkod. 18540909 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18540909 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18540909 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB3740Z
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rat Monoclonal Antibody
COX-1 Monoclonal antibody specifically detects COX-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen COX-1
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 345305
Konjugera DyLight 755
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias COX-1, COX1PGG/HS, COX3, Cyclooxygenase-1, EC 1.14.99.1, PCOX1, PGH synthase 1, PGHS1, PGHS-1PHS1, PHS 1, prostaglandin G/H synthase 1, prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase, Prostaglandin H2 synthase 1, Prostaglandin-endoperoxide synthase 1, prostaglandin-endoperoxide synthase 1 (prostaglandin G/H synthase andcyclooxygenase), PTGHS
Värd art Rat
Immunogen E. coli-derived recombinant human COX-1, Ala24-Leu599, Accession # P23219
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5742
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a