Läs mer
CP-10447, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CP-10447 |
| CAS | 843-93-6 |
| Molekylformel | C16 H13 Br N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4(3H)-Quinazolinone, 3-(4-bromo-2-methylphenyl)-2-methyl-, 4(3H)-Quinazolinone, 3-(4-bromo-o-tolyl)-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), CP 10447, CP-10447 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13BrN2O/c1-10-9-12(17)7-8-15(10)19-11(2)18-14-6-4-3-5-13(14)16(19)20/h3-9H,1-2H3 |
| LEDER | CC1=Nc2ccccc2C(=O)N1c3ccc(Br)cc3C |
| IUPAC-namn | 3-(4-brom-2-metylfenyl)-2-metylkinazolin-4-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.19 |
| Formel vikt | 328.0211 |