missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ CP 122721 hydrochloride

Beskrivning
CP 122721 hydrochloride is a high affinity NK1 antagonist (pIC50 = 9.8). Suppresses recruitment of immunocytes in respiratory syncytial virus (RSV)-infected rats after capsaicin stimulation. Also blocks substance P-induced excitation of locus ceruleus cells in guinea pig brain slices (IC50 = 7 nM). Exhibits anxiolytic and antidepressant-like effects. Active in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 145877-52-7 |
| Synonym | (2S,3S)-N-[[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methyl]-2-phenyl-3-piperidinamine dihydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C20H23F3N2O2.2HCl |
| Formel vikt | 453.33 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?