Läs mer
CP 1282 (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CP 1282 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N7O8S4/c1-23-16(19-21-22-23)35-4-6-3-34-15-17(32-2,14(31)24(15)9(6)12(29)30)18-7(25)5-33-13-8(11(27)28)10(26)20-36-13/h15H,3-5H2,1-2H3,(H,18,25)(H,20,26)(H,27,28)(H,29,30)/t15-,17+/m1/s1 |
| Formel vikt | 575.0021 |