missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ CP 316819
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18055702
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18055702 10 mg
18024332 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18055702 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3542/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Selective glycogen phosphorylase inhibitor

Selective glycogen phosphorylase inhibitor [IC50 values are 0.017 and 0.034 μM against human skeletal muscle glycogen phosphorylase a (huSMGPa) and liver glycogen phosphorylase a (huLGPa) respectively]. Antihyperglycemic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 186392-43-8
Molekylformel C21H22ClN3O4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CP 316819
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 415.87
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 415.874
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.