Läs mer
CP 376395, MedChemExpress
Produktkod. 16498587
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498587 5 mg
16443406 25 mg
16436396 100 mg
16435968 10 mg
16402117 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16498587 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14130
MedChemExpress CP 376395 is a potent and selective Corticotropin releasing factor 1 (CRF1) receptor antagonist.
CP 376395 is a potent and selective Corticotropin releasing factor 1 (CRF1) receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CP 376395
CAS 175140-00-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H30N2O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (306.30 mM)
LEDER CCC(CC)NC1=C(C)C(OC2=C(C)C=C(C)C=C2C)=NC(C)=C1
Molekylvikt (g/mol) 326.48
Formel vikt 326.48
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation