missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ CP 465022 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18094692
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18094692 10 mg
18004712 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18094692 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2932/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Selective, non-competitive AMPA antagonist

Selective, non-competitive AMPA antagonist (IC50 = 25 nM in rat cortical neurons) that displays potent anticonvulsant activity. Also significantly blocks the persistent component of Nav1.6 channel activity. Brain penetrant and orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1785666-59-2
Molekylformel C26H25Cl2FN4O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CP 465022 hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 499.41
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 499.411
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.