Läs mer
CP-466722, MedChemExpress
Produktkod. 16487057
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16487057 5 mg
16444348 10 mg
16400677 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16487057 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY11002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress CP-466722 is a rapidly reversible inhibitor of ATM, with an IC50 of 4.1 μM, and has no effects on PI3K or closely related PI3K-like protein kinase (PIKK) family members.
CP-466722 is a rapidly reversible inhibitor of ATM, with an IC50 of 4.1 μM, and has no effects on PI3K or closely related PI3K-like protein kinase (PIKK) family members.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CP-466722
CAS 1080622-86-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H15N7O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 1 mg/mL (2.86 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC(C2=NC=CC=C2)=NN1C3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC=N3
Molekylvikt (g/mol) 349.35
Formel vikt 349.35
Procent renhet 98.34%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease