Läs mer
(±)-CP 55940, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-CP 55,940 |
| CAS | 83003-12-7 |
| Molekylformel | C24H40O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Phenol, 5-(1,1-dimethylheptyl)-2-[(1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]-, rel-, Phenol, 5-(1,1-dimethylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]-, (1α,2β,5α)-, rel-5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]phenol, (±)-CP 55940, (±)-CP 55,940, (±)-CP-55940, (±)-CP-55,940 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O3/c1-4-5-6-7-14-24(2,3)19-11-13-21(23(27)16-19)22-17-20(26)12-10-18(22)9-8-15-25/h11,13,16,18,20,22,25-27H,4-10,12,14-15,17H2,1-3H3/t18-,20-,22-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCC(C)(C)c1ccc([C@@H]2C[C@H](O)CC[C@H]2CCCO)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-[(1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.6 |
| Formel vikt | 376.2977 |