Läs mer
CP-640186 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
CP-640186 hydrochloride is a potent and cell-permeable Acetyl-CoA carboxylase (ACC) inhibitor with IC50s of 53 nM and 61 nM for rat liver ACC1 and rat skeletal muscle ACC2 respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CP-640186 hydrochloride |
| CAS | 591778-70-0 |
| Färg | Pink |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H36ClN3O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (95.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (91.94 mM) |
| LEDER | O=C([C@H]1CN(C2CCN(C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC5=C3C=CC=C5)=O)CC2)CCC1)N6CCOCC6.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 522.08 |
| Formel vikt | 522.08 |
| Visa mer |