Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CP-673451 |
| CAS | 343787-29-1 |
| Synonym | 1-[2-[5-(2-metoxietoxi)-lH-bensimidazol-1-yl]-8-kinolinyl]-4-piperidinamin |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C24H27N5O2 |
| Formel vikt | 417.51 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |