missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CP-673451, MedChemExpress

Produktkod. 16495726
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495726 100 mg -
16491197 50 mg -
16424958 10 mg 10mg
16417697 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16495726 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12050

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CP-673451 is a potent and selective inhibitor of PDGFR with IC50s of 10 and 1 nM for PDGFRα and PDGFRβ, respectively.

CP-673451 is a potent and selective inhibitor of PDGFR with IC50s of 10 and 1 nM for PDGFRα and PDGFRβ, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CP-673451
CAS 343787-29-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H27N5O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (239.52 mM)
LEDER NC1CCN(C2=C3N=C(C=CC3=CC=C2)N4C=NC5=CC(OCCOC)=CC=C54)CC1
Molekylvikt (g/mol) 417.5
Formel vikt 417.5
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.