missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ CP 690550 citrate
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30001514
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30001514

Brand: Tocris Bioscience™ 4556/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent JAK inhibitor

Potent JAK inhibitor (IC50 values are 1, 20, and 112 nM for JAK3, JAK2 and JAK1 respectively). Orally active immunosuppressant; exhibits efficacy in rodent rheumatoid arthritis models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 540737-29-9
Molekylformel C22H28N6O8

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CP 690550 citrate
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 504.49
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 504.5
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.