Läs mer
Tocris Bioscience™ CP 94253 hydrochloride
Beskrivning
Potent, selective 5-HT1B agonist (Ki values are 89, 2, 860, 49 and 1,600 nM for 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1C, 5-HT1D and 5-HT2 receptors respectively). Centrally active upon systemic administration in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CP 94253 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 293.8 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.795 |