Learn More
Tocris Bioscience™ CP 945598 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Code produit 18033832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
18033832 10 mg
18004432 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18033832 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4236/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CB1 receptor antagonist
Selective, high affinity CB1 antagonist (Ki values are 0.7 and 0.12 nM in binding and functional assays respectively). Displays low affinity for CB2 receptors (Ki = 7600 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 686347-12-6
Molekylformel C25H26Cl3N7O
Spécification
Kemiskt namn eller material CP 945598 hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 546.88
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 546.881
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.