Läs mer
Invitrogen™ CP054 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13211669
Change view
Kvantitet:
400 μL
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
13211669 400 μL 100µg
1 options
Produktkod. 13211669 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA524693
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
CP054 Polyclonal Antibody for Western Blot, Flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CP054
Användningsområden Flow Cytometry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen C16orf54
Genaccessionsnr. Q6UWD8
Gene Alias C16orf54; chromosome 16 open reading frame 54; transmembrane protein C16orf54; UNQ9389/PRO34280
Gensymboler C16orf54
Värd art Rabbit
Immunogen KLH conjugated synthetic peptide between 170-198 amino acids from the C-terminal region of human CP054.
Reningsmetod Antigen affinity chromatography, Protein A
Kvantitet 400 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 283897
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG