Läs mer
CP21R7, MedChemExpress
Produktkod. 16489496
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16489496 50 mg -
16482536 25 mg -
16460549 1 mg 1mg
16455587 5 mg -
16434256 100 mg -
16412848 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16489496 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100207
MedChemExpress CP21R7 is potent GSK-3β inhibitor, with an IC50 of 1.8 nM; CP21R7 also shows inhibitory activitiy against PKCα, with an IC50 of 1900 nM.
CP21R7 is potent GSK-3β inhibitor, with an IC50 of 1.8 nM
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CP21R7
CAS 125314-13-8
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H15N3O2
Kvantitet 50 mg
Synonym CP21
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (100.84 mM)
LEDER O=C1C(C2=CN(C)C3=CC=CC=C23)=C(C4=CC(N)=CC=C4)C(N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 317.34
Formel vikt 317.34
Procent renhet 98.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease