Läs mer
CPA inhibitor, MedChemExpress
Beskrivning
CPA inhibitor (Carboxypeptidase inhibitor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CPA inhibitor |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 223532-02-3 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H19NO4 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | Carboxypeptidase inhibitor |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (319.13 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |