Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ All-Plastic Quick Disconnect slang Hulling koppling med lås
Produktkod. 15176784
Change view
Slangstorlek:
1/2 tum.
1/4 tum
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
15176784 1/2 tum. Paket med 5
15467153 1/4 tum Paket med 5
15477153 3/8 tum Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15176784 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3131118
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa kopplingar ger användarvänlighet och säkerhet till dina mest kritiska vätskehanteringsapplikationer
  • Snabbkopplingar helt i plast kräver en standardmonteringskropp och standardinsats eller stor monteringskropp och stor insats (beställ separat).
  • Tryck helt enkelt på tumspärren för att koppla loss monteringshalvorna.
  • Finns i polykarbonat (PC), acetal och polysulfon (PSF ).
Specifikationer
Beskrivning Quick-Disconnect x Barb Connection
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polykarbonat
Min. Driftstemperatur (engelska) -40 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 1/2 tum.
Slang Barb 1/2 tum.
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid eller gamma
Färg Klart
Maximalt tryck 125 psi
Vakuumnivå 25 tum Hg
Max. Driftstemperatur (engelska) 250 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttyp Slang hulling kopplingskropp med lås