Läs mer
CPC™ AseptiQuik DC-kaross
Produktkod. 30968742
Change view
Material:
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
30968742 Polykarbonat Paket med 5
1 options
Produktkod. 30968742 Leverantör CPC™ Leverantörsnummer AQCDC17008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6528.45 SEK
    5851.19 SEK / Paket med 5
    Save 677.26 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 16-02-2027
Specifikationer
Material Polykarbonat
Min. Driftstemperatur (metrisk) 4 °C
Maximalt tryck 60 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C