Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Hullingförsedd metall Snabbkoppling rakt igenom invändig gängad adapterinsats
Produktkod. 15487203
Material:
Mässing
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15487203
Brand: Cole-Parmer™ 3140357
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning med gaser eller vätskor
  • Metallsnabbkopplingar kräver en monteringskropp och en insats med samma flödesstorlek (beställs separat).
  • Tål vakuum till 250psi.
  • Temperaturområde: -40 till +180 °F.
Specifikationer
Typ Snabbkopplingsinsats, rakt igenom, 1/4 tum. NPT (F) Tråd
Trådstorlek 1/4 tum
Beskrivning Snabbkoppling x NPT(F)
Total längd (metrisk) 3.175 cm
Material Mässing
Tryck 250 psi